Imprimer
Triacétoxyéthylsilane 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylsilanetriyl triacetate, Triacetoxy(ethyl)silane
B23187.22 B23187.36
B23187.22EA 38.5 EUR
B23187.22 B23187.36
Triacétoxyéthylsilane 96%
Triacétoxyéthylsilane
Purity: 96% CAS No.: 17689-77-9 Molecular Formula: (CH3CO2)3SiCH2CH3 Formula Weight: 234.28 Flash Point: 106°(224°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 97-99°/4mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00053703
Formule: C₈H₁₄O₆Si
Point d'ébullition: 97…99 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 7…9 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 106 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053703
Numéro CAS: 17689-77-9
EINECS: 241-677-4
ADR: 8,III