Imprimer
1,2,4-Triazole-4-ylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17716.06 A17716.14 A17716.22
A17716.06EA 30.7 EUR
A17716.06 A17716.14 A17716.22
1,2,4-Triazole-4-ylamine 99%
1,2,4-Triazole-4-ylamine
Purity: 99% CAS No.: 584-13-4 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Melting Point: 83-88° Beilstein Reference: 107563
Formule: C₂H₄N₄
Point de fusion: 83…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5