Imprimer
1,2,4-Triazole-3-ylamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14871.0B A14871.18 A14871.30
A14871.0BEA 292 EUR
A14871.0B A14871.18 A14871.30
1,2,4-Triazole-3-ylamine 96%
1,2,4-Triazole-3-ylamine
Purity: 96% CAS No.: 61-82-5 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Physical Form: Powder Density: 1.138 Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 147-153° Beilstein Reference: 107687 Merck Reference: 14,489 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005230
Formule: C₂H₄N₄
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…153 °C
Densité: 1.138
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053362
Numéro CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
ADR: 9,III
Merck Index: 14,489