Imprimer
Trifluoro(méthanol)bore 12% 1.5 M methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
402761000 402765000 402760010
ACRO402761000EA 32.4 EUR
ACRO402761000 ACRO402765000 ACRO402760010
Trifluoro(méthanol)bore 12% 1.5 M methanol
Trifluoro(méthanol)bore
Formule: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
ONU: 3286
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %