Imprimer
1,2,4-Triazole-4-ylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
104700250 104701000
ACRO104700250EA 94.8 EUR
ACRO104700250 ACRO104701000
1,2,4-Triazole-4-ylamine 99%
1,2,4-Triazole-4-ylamine
Formule: C₂H₄N₄
Point de fusion: 84 °C
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm