Imprimer
Pointes à filtre, Corning® IsoTip™
Fournisseur: Corning
4807 4808 4809 4810 4821 4823 4801
613-5506EA 149.11 EUR
613-5506 613-5507 613-5508 613-5509 613-5511 613-5512 613-5505
Pointes à filtre, Corning® IsoTip™
Pointes de pipettes
Ces pointes de pipettes comportent une barrière hydrophobe inerte en fibres liées qui empêche les contaminants aérosolisés d'entrer en contact avec les micropipettes à déplacement d'air. Idéal pour les applications où il est essentiel d'éviter la contamination croisée, comme l'amplification de l'ADN et la manipulation de radio-isotopes.
  • Une durabilité exceptionnelle
  • Tous les portoirs de pointes Corning® répondent aux exigences d'utilisation avec les micropipettes multi-canaux et résistent aux cycles répétés de l'autoclavage
  • Stériles et certifiées sans RNase/DNase et apyrogènes