Imprimer
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères), grade Technique residue other tolyl phosphate isomers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tricresyl phosphate, Tritolyl phosphate, Tris(methylphenyl) phosphate, TCP
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 29.9 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères), grade Technique residue other tolyl phosphate isomers
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Point d'ébullition: 265 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102116
Numéro CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
ONU: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)