Imprimer
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-o-tolyl phosphate, o,o,o-Tricresyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, o,o,o-TCP
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 155 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
o,o,o-Tritolyl phosphate
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Point d'ébullition: 410 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041906
Numéro CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
ONU: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %