Imprimer
Acide nitrotéréphtalique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25043.06 B25043.14 B25043.22
B25043.06EA 57.2 EUR
B25043.06 B25043.14 B25043.22
Acide nitrotéréphtalique ≥99%
Acide nitrotéréphtalique
Purity: 99% CAS No.: 610-29-7 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 270-272° MDL No.: MFCD00007141
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007141
Numéro CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4