Imprimer
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
3333.1 3333.2
ROTH3333.1EA 0 EUR
ROTH3333.1 ROTH3333.2
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4