Imprimer
Indole-4-carbaldéhyde
Fournisseur: Cayman Chemical
10007086-1 10007086-10 10007086-5 10007086-500
CAYM10007086-1EA 244 EUR
CAYM10007086-1 CAYM10007086-10 CAYM10007086-5 CAYM10007086-500
Indole-4-carbaldéhyde
Indole-4-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Numéro MDL: MFCD01632221
Numéro CAS: 1074-86-8