Acide 4-aminophtalique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L03333.03
L03333.06
L03333.03EA
66.1
EUR
L03333.03
L03333.06
Acide 4-aminophtalique 98%
Formule:
C₈H₇NO₄ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013985 Numéro CAS: 5434-21-9 EINECS: 226-596-4 |