Imprimer
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique ≥80.0% (par analyse titrimétrique) (contains Polymolecular esterification product)
Fournisseur: TCI
Attention
H0228-25G H0228-5G
TCIAH0228-25GEA 252 EUR
TCIAH0228-25G TCIAH0228-5G
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique ≥80.0% (par analyse titrimétrique) (contains Polymolecular esterification product)
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004546
Numéro CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&vid=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %