Imprimer
Thymolphthaleine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
40922033-100G 40922033-25KG
MOLE40922033-100GEA 0 EUR
MOLE40922033-100G MOLE40922033-25KG
Thymolphthaleine
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542