Imprimer
Thymolphthaleine Reag. Ph. Eur., ACS indicateur
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.08175.0005 1.08175.0025 1.08175.0100
1.08175.0005EA 63.9 EUR
1.08175.0005 1.08175.0025 1.08175.0100
Thymolphthaleine Reag. Ph. Eur., ACS indicateur
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430.54 g/mol
Point de fusion: 253
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder, eventually slightly yellowish.
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.5) 592 - 596 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 10.5; calculated on anhydrous substance) 800 - 900
Transition range (according to ACS) passes test
Transition range pH 9.0 - pH 10.5 colourless - blue
Loss on drying (110 °C) ≤ 1 %