Imprimer
Thymolphthaleine ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
420950100 420950250 420951000 420955000
ACRO420950100EA 53.1 EUR
ACRO420950100 ACRO420950250 ACRO420951000 ACRO420955000
Thymolphthaleine ACS
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Clarity of solution passes test