Imprimer
Orangé de xylénol, sel tétrasodique indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 52.6 EUR
33825-1G 33825-5G
Orangé de xylénol, sel tétrasodique indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying