Imprimer
Orangé de xylénol, sel tétrasodique ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41379.04 41379.09 41379.18
41379.04EA 79.1 EUR
41379.04 41379.09 41379.18
Orangé de xylénol, sel tétrasodique ACS
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
CAS No.: 3618-43-7 Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S Formula Weight: 760.59 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00044293
Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8