Orthoacétate de triméthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
218181000
218185000
ACRO218181000EA
61.4
EUR
ACRO218181000
ACRO218185000
Orthoacétate de triméthyle 98+%
Orthoacétate de triméthyle
Formule:
C₅H₁₂O₃ Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa) Point de fusion: –58 °C Densité: 0.94 g/cm³ Point d'éclair: 16 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008477 Numéro CAS: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 ONU: 3272 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |