Imprimer
Orthoacétate de triéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
8.20934.0100EA 32.6 EUR
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
Orthoacétate de triéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Orthoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₈O₃
Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8847 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009223
Numéro CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C