Méthylcellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43483.22
43483.36
43483.22EA
63.2
EUR
43483.22
43483.36
Méthylcellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081763 Numéro CAS: 9004-67-5 Merck Index: 14,6040 |