Imprimer
Méthylcellulose, 15 cP (2% H₂O)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
182311000 182312500 182310010
ACRO182311000EA 55.9 EUR
ACRO182311000 ACRO182312500 ACRO182310010
Méthylcellulose, 15 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 12 to 18 cP (2 % in water at 20°C)