Imprimer
2,6-Diméthyl-4-heptanol ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diisobutylcarbinol
D0732-25ML D0732-500ML
TCIAD0732-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0732-25ML TCIAD0732-500ML
2,6-Diméthyl-4-heptanol ≥85.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-4-heptanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144.26 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: -65
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00008944
Numéro CAS: 108-82-7
EINECS: 203-619-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&vid=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %