1-(4-Nitrophényl)glycérol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
L19968.03
L19968.06
L19968.03EA
207
EUR
L19968.03
L19968.06
1-(4-Nitrophényl)glycérol ≥99%
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Purity: 99%
CAS No.: 2207-68-3
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Odour: Odourless
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 7376091
MDL No.: MFCD00017037
Formule:
C₉H₁₁NO₅ Point de fusion: 95…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017037 Numéro CAS: 2207-68-3 EINECS: 218-624-9 |