Imprimer
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
9240.1 9240.2
ROTH9240.1EA 0 EUR
ROTH9240.1 ROTH9240.2
1-(4-Nitrophényl)glycérol
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Formule: C₉H₁₁NO₅
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017037
Numéro CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9