Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
B20485.03 B20485.06 B20485.14
B20485.03EA 45.3 EUR
B20485.03 B20485.06 B20485.14
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 146070-34-0 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 8313354 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00061279
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Densité: 1.358
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061279
Numéro CAS: 146070-34-0
ONU: 3276
ADR: 6.1 III