Imprimer
Titriplex® VI (EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)) pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08435.0025 1.08435.0100
1.08435.0025EA 223 EUR
1.08435.0025 1.08435.0100
Titriplex® VI (EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)) pour analyses, Supelco®
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 240 - 245 °C decomposes
Molar Mass 380.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3