Imprimer
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
54648-1 54648-2
BMOL54648-1EA 0 EUR
BMOL54648-1 BMOL54648-2
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560