Imprimer
Filtres pour seringues, Millex®
Fournisseur: Merck
SLLG013SL SLLG025SS
MILFSLLG013SLEA 413 EUR
MILFSLLG013SL MILFSLLG025SS
Filtres pour seringues, Millex®
Filtres Filtres-seringue
Filtres pour la stérilisation ou la clarification des solutions biologiques. La plus grande surface de filtration augmente le débit et le rendement. C'est également plus facile de filtrer les solutions, car la pression requise pour vider la seringue est réduite.
Millipore Express® (PES) ; mélanges d'esters de cellulose ou membrane Durapore® (PVDF), boîtier en acrylique modifié
La fabrication intervient dans un environnement contrôlé en utilisant un processus automatisé. Fourni avec un certificat de qualité.