Sodium hypochlorite (2,5% Cl₂) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
Hypochlorite de sodium
87939.290EA
77.4
EUR
87939.290
Sodium hypochlorite (2,5% Cl₂) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600
Sodium hypochlorite
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule:
ClNaO MW: 74,44 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011120 Numéro CAS: 7681-52-9 |