Imprimer
Vaseline, Point de solidification: 50…55 °C, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Fournisseur: Roth Carl
5775.1 5775.4
ROTH5775.1EA 0 EUR
ROTH5775.1 ROTH5775.4
Vaseline, Point de solidification: 50…55 °C, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Vaseline
Point de fusion: 55 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Numéro CAS: 8009-03-8
EINECS: 295-456-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to off-white
Identity complies
Solidification point 50-55 °C
Viscosity (100 °C) 7,5-10 mm2/s
Aromatic polycyclic hydrocarbons complies
Sulphated ash ≤0,05 %
Consistency 165-185 1/10 mm
Acid or alkaline react. substances complies