Imprimer
Celite® 545, filtre
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Attention
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 33.4 EUR
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, filtre
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable