Imprimer
Celite® 545, filtre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
0011.1 0011.2
ROTH0011.1EA 45.9 EUR
ROTH0011.1 ROTH0011.2
Celite® 545, filtre
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0