Imprimer
Gel de silice, en grenailles, Chameleon® C 2-6 mm agent dessicant en sachets
Fournisseur: VWR Chemicals
87185.2500EA 420 EUR
87185.2500 87185.0500
Gel de silice, en grenailles, Chameleon® C 2-6 mm agent dessicant en sachets
Gel de silice
Ce produit adsorbe les vapeurs d'eau afin de maintenir un environnement sec pour vos produits. Lorsque la capacité d'adsorption du gel est épuisée, la couleur passe de l'orange à l'incolore. Le produit peut être régénéré et retrouver sa couleur orange en le chauffant dans une étuve de séchage à 120 - 140 °C pendant environ 3 heures, puis il peut être réutilisé. Il convient pour de nombreuses applications de séchage bien qu'il ne soit pas recommandé pour les composés fortement acides ou fortement alcalins.
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour change Passes test
Particle size 2.0 - 6.0 mm
pH (20 °C; 5%) 2.0 - 5.0
Loss on drying (140 °C) Max. 2,0%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23,0%