Imprimer
Potassium thiocyanate concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN Volumetric, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Potassium rhodanide
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 52.9 EUR
38140-1EA 38140-6X1EA
Potassium thiocyanate concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN Volumetric, Fluka™
Potassium thiocyanate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002