Imprimer
Bleu brillant de Coomassie® R250
Fournisseur: Serva
17525.01 17525.02
SERA17525.01EA 37 EUR
SERA17525.01 SERA17525.02
Bleu brillant de Coomassie® R250
Bleu brillant de Coomassie® R250
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5