Imprimer
Ammoniaque 2 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27080.AU H27080.AE
H27080.AUEA 315 EUR
H27080.AU H27080.AE
Ammoniaque 2 M dans le methanol
Ammoniaque
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Formule: NH₃
MW: 17.03 g/mol
Point d'ébullition: -33
Point de fusion: -77
Densité: 0.787
Point d'éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,492