Imprimer
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 17 EUR
A11348.03 A11348.06 A11348.09
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667
Formule: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217.1 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 28
Densité: 1.623
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00051667
Numéro CAS: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
ONU: 3265
ADR: 8 II