Imprimer
N,N-Diéthyl-m-toluamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 36.3 EUR
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Diéthyl-m-toluamide 98%
N,N-Diéthyl-m-toluamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.27 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (1 mmHg)
Point de fusion: -45
Densité: 0.9955 g/cm³
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009046
Numéro CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA