Imprimer
m-Toluamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzamide
B24442.14 B24442.22
B24442.14EA 45.4 EUR
B24442.14 B24442.22
m-Toluamide ≥99%
m-Toluamide
Purity: 99% CAS No.: 618-47-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1857374
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.17
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007990
Numéro CAS: 618-47-3
EINECS: 210-553-1