Imprimer
1-Phénylazo-2-naphtol, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Scarlet B, 1-(Phenyldiazenyl)naphthalen-2-ol, 1-Phenylazo-2-naphthol, Oil Orange, Solvent Yellow 14, Sudan Yellow
147060250 147061000
ACRO147060250EA 35.1 EUR
ACRO147060250 ACRO147061000
1-Phénylazo-2-naphtol, pur
1-Phénylazo-2-naphtol
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…133 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (151 °C)
Numéro MDL: MFCD00003911
Numéro CAS: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 418 and 476 nm (in ethanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 476 nm, in ethanol)