Imprimer
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol ≥90.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI
Attention
S0142-25G S0142-100G
TCIAS0142-25GEA 22 EUR
TCIAS0142-25G TCIAS0142-100G
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol ≥90.0% (par UV/Vis)
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₂H₁₆N₄O
Point de fusion: 205.3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 14,08884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&vid=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 90.0 %
Lambda max. 511.0 to 515.0 nm (CHCl3)