Imprimer
Chlorphénesine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17386.14 A17386.22 A17386.36
A17386.14EA 50.6 EUR
A17386.14 A17386.22 A17386.36
Chlorphénesine ≥99%
Chlorphénesine
Purity: 99% CAS No.: 104-29-0 Molecular Formula: C9H11ClO3 Formula Weight: 202.64 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00021990
Formule: C₉H₁₁ClO₃
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021990
Numéro CAS: 104-29-0
EINECS: 203-192-6