Imprimer
Rouge nucléaire 94%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
211980010 211980050
ACRO211980010EA 39.2 EUR
ACRO211980010 ACRO211980050
Rouge nucléaire 94%, pur
Rouge nucléaire
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357.28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %