L(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
P1028-25G
P1028-5G
TCIAP1028-25GEA
145
EUR
TCIAP1028-25G
TCIAP1028-5G
L(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
L(-)-2-Amino-3-phénylpropane-1-ol
Formule:
C₉H₁₃NO Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa) Point de fusion: 91…94 °C |
Numéro MDL:
MFCD00004732 Numéro CAS: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 ONU: 3259 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -24.0 to -25.0 deg (C=5, EtOH) |