Imprimer
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
420322-1 420322-10 420322-25 420322-5
420322-1EA 166 EUR
420322-1 420322-10 420322-25 420322-5
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), Millipore®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109,5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0