Imprimer
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) 99% Biochemistry dioxane_free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 84.6 EUR
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) 99% Biochemistry dioxane_free
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Point d'ébullition: 402
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)