Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 77.3 EUR
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Diméthylsulfoxyde-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %