Imprimer
Acide hippurique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 55.8 EUR
8.20649.0100 8.20649.0500
Acide hippurique, Sigma-Aldrich®
Acide hippurique
Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)