Imprimer
Docosanal 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 99.4 EUR
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Formule: C₂₂H₄₄O
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780595
Numéro CAS: 57402-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Minimum 98